Kluczowe dokumenty
418064
tert-Butyl hydroperoxide solution
5.0-6.0 M in nonane
Synonim(y):
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
Wybierz wielkość
887,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
887,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
5.0-6.0 M in nonane
zanieczyszczenia
<4% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.399
gęstość
0.817 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
Klucz InChI
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?