Merck
41687
Sigma-Aldrich
N-Succinimidyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
>95%
Synonim(y):
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluor-nonansäure-N-succinimidylester, N-Succinimidyl 2H,2H,3H,3H-perfluorononanoate, N-Succinimidyl 3-(perfluorohexyl)propionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8F13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
489.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>95%
mp
127-131 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C13H8F13NO4/c14-8(15,4-3-7(30)31-27-5(28)1-2-6(27)29)9(16,17)10(18,19)11(20,21)12(22,23)13(24,25)26/h1-4H2
Klucz InChI
ATDSDUMFZUDFRA-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3