Merck
415928
Sigma-Aldrich
3-Amino-1H-isoindole hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
mp
130 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].NC1=NCc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8;/h1-4H,5H2,(H2,9,10);1H
Klucz InChI
MRLAJFUGSBSFDH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek 3-amino-1H-izoindolu jest heterocyklicznym blokiem budulcowym.
Zastosowanie
  • Reactant for preparation of compounds for use in genetic assays
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)