Merck
415871
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate (1 EO/OH) methyl ether diacrylate
About This Item
Wzór liniowy:
(H2C=CHCO2CH2CH2OCH2)2C(C2H5)CH2OCH2CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
zawiera
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(COCCOC)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C19H32O8/c1-5-17(20)26-12-10-24-15-19(7-3,14-23-9-8-22-4)16-25-11-13-27-18(21)6-2/h5-6H,1-2,7-16H2,3-4H3
Klucz InChI
SBOXDRICSJHEBA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)