Merck
415227
Sigma-Aldrich
Magnesium pyrophosphate
About This Item
Wzór liniowy:
Mg2P2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
gęstość
2.56 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg].OP(O)(=O)OP(O)(O)=O