Merck
414581
Sigma-Aldrich
Magnesium molybdate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
MgMoO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
powder
gęstość
2.21 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)