Merck
413089
Sigma-Aldrich
Gallium(II) chloride
anhydrous, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Digallium tetrachloride
About This Item
Wzór liniowy:
Ga2Cl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gallium
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
Cl[Ga]Cl.Cl[Ga]Cl
InChI
1S/4ClH.2Ga/h4*1H;;/q;;;;2*+2/p-4
Klucz InChI
PWAPABRPCBSKKS-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Applied in the preparation of a novel gallium(I) species terminally coordinated to ruthenium.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
George N. Harakas et al.
Inorganic chemistry, 36(13), 2704-2707 (1997-06-18)
The reaction of Ru(3)(CO)(12) with Ga(2)Cl(4) in the presence of gallium metal in refluxing toluene, followed by crystallization from tetrahydrofuran, produces Ru{GaCl(THF)(2)}{GaCl(2)(THF)}(2)(CO)(3).0.5 THF (1) and Ru(2){GaCl(2)(THF)}(2)(CO)(8) (2) (THF = tetrahydrofuran). The ruthenium atom in 1 has an approximately octahedral coordination
Produkty
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.