Merck
41304
Sigma-Aldrich
(R)-α-Methyl-2-pyridinemethanol
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
(R)-1-(2-Pyridyl)-ethanol, (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]/D +62.0±2.0°, c = 1 in ethanol
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)