Merck
410462
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +8.6°, c = 2 in methanol
mp
195-196 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
Cl.O[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H/t5-;/m1./s1
Klucz InChI
VLECDMDGMKPUSK-NUBCRITNSA-N
Zastosowanie
Starter for (R)-(+)-3-pyrrolidyl benzilates with pharmaceutical applications.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M B Skaddan et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(23), 4552-4562 (2000-11-23)
A series of 31 compounds based on the piperidyl or pyrrolidyl benzilate scaffold were prepared from methyl benzilate and 4-piperidinol, (R)-(+)-3-piperidinol, or (R)-(+)-3-pyrrolidinol. Amine substituents included alkyl and aralkyl groups. In vitro K(i) values ranged from 0.05 nM to >100