Merck
410012
Sigma-Aldrich
tert-Butyl vinyl ether
98%
Synonim(y):
2-Methyl-2-(vinyloxy)propane, tert -Butoxyethylene, t -Butyl vinyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
tw
75-76 °C (lit.)
gęstość
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Klucz InChI
PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup