Merck
D151009
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethylbiphenyl
99%
Synonim(y):
m,m′-Bitoluene
Wybierz wielkość
1 G
219,00 zł
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
219,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4C6H4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.594 (lit.)
bp
286 °C/713 mmHg (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
gęstość
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(c1)-c2cccc(C)c2
InChI
1S/C14H14/c1-11-5-3-7-13(9-11)14-8-4-6-12(2)10-14/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
GVEDOIATHPCYGS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)