Merck
409480
Sigma-Aldrich
2-Undecylimidazole
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H26N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
tw
215 °C/20 mmHg (lit.)
mp
69-74 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCc1ncc[nH]1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)