Merck
408301
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyethyl acrylate
98%
Synonim(y):
Ethylene glycol monoethyl ether acrylate
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCOOCH2CH2OC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
Beilstein:
1756600
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
zawiera
50 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
tw
78 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCCOC(=O)C=C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)