Merck
408174
Sigma-Aldrich
S-Benzylcysteamine hydrochloride
99%
Synonim(y):
2-(Benzylthio)ethylamine hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2SCH2CH2NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
solid
mp
126-127 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
thioether
ciąg SMILES
Cl.NCCSCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NS.ClH/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,10H2;1H
Klucz InChI
XZXIWQYIVDFDSP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek S-benzylocysteaminy jest organicznym blokiem budulcowym zawierającym siarkę. Według doniesień, S-benzylocysteamina jest dostępna w reakcji z 0,1M metanolowym NaOMe.[1]
Zastosowanie
Chlorowodorek S-benzylocysteaminy może być stosowany jako odczynnik wyjściowy w syntezie pochodnych merkaptoacetylotriglicyny (MAG3).[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and biological characteristics of the Technetium-99m triamide derivatives of mercaptoacetyltriglycine (MAG3).
Okarvi SM, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 46(1), 73-84 (2003)
Designer ligands. VIII. Thermal and microwave-assisted synthesis of silver (I)-selective ligands.
Daubinet A and Kaye PT.
Synthetic Communications, 32(20), 3207-3217 (2002)