Merck
406406
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Synonim(y):
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6F4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.99
Beilstein:
8423469
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.38 psi ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
gęstość
1.864 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H2BrF7/c9-1-2-4(10)6(12)3(8(14,15)16)7(13)5(2)11/h1H2
Klucz InChI
WKPYRDRWTNJBQI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bromek 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluorometylo)benzylu (bromek 4-(trifluorometylo)-2,3,5,6-tetrafluorobenzylu) został przygotowany w jednym etapie z α,α,α-2,3,5,6-heptafluoro-p-ksylenu.
Zastosowanie
Bromek 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluorometylo)benzylu (bromek 4-(trifluorometylo)-2,3,5,6-tetrafluorobenzylu, TTBB) może być stosowany jako zamiennik bromku pentafluorobenzylu (PFBB) w reakcjach derywatyzacji elektroforetycznej przed detekcją podczas chromatografii gazowej ze wychwytem elektronów w spektrometrii mas z jonami ujemnymi (GC-ECNI-MS). TTBB może być stosowany jako odczynnik derywatyzacyjny do charakteryzowania i ilościowego oznaczania adduktów DNA i hemoglobiny.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Ranasinghe et al.
Chemical research in toxicology, 11(5), 520-526 (1998-06-20)
The analytical potential of gas chromatography/electron capture negative chemical ionization high-resolution mass spectrometry (HRMS) for characterization and quantitation of DNA and hemoglobin adducts was demonstrated using three model compounds: N2, 3-ethenoguanine (EG), 7-(2-hydroxyethyl)guanine (7-HEG), and N-(2-hydroxyethyl)valine (HEV). At a resolving
M Saha et al.
Journal of chromatography, 641(2), 400-404 (1993-07-09)
4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide (TTBB) was synthesized in a single step from alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-heptafluoro-p-xylene. The purpose of TTBB is to function as an analogue of pentafluorobenzyl bromide (PFBB) in electrophoric derivatization reactions prior to detection by gas chromatography-electron-capture negative ion mass spectrometry (GC-ECNI-MS).