Merck
406066
Sigma-Aldrich
Bis(3,4-epoxycyclohexylmethyl) adipate
Synonim(y):
Di(3,4-epoxycyclohexylmethyl) adipate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.45
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
gęstość
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(CCCCC(=O)OCC1CCC2OC2C1)OCC3CCC4OC4C3
InChI
1S/C20H30O6/c21-19(23-11-13-5-7-15-17(9-13)25-15)3-1-2-4-20(22)24-12-14-6-8-16-18(10-14)26-16/h13-18H,1-12H2
Klucz InChI
DJUWPHRCMMMSCV-UHFFFAOYSA-N
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)