40289
Acetone
semiconductor grade VLSI PURANAL™ (Honeywell 17617)
Synonim(y):
Dimethyl ketone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
semiconductor grade VLSI PURANAL™ (Honeywell 17617)
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
184 mmHg ( 20 °C)
Postać
liquid
Certyfikat analizy
specification on request
granice wybuchowości
13.2 %
kolor
clear colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
tw
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
ciąg SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Hydrogen terminated silicon wafer.
- SiC wafers.
- Chromium nitride epilayer on silicon wafer.
The semiconductor grade acetone was also used in a comparative study for observing the effect of various solvents on nitrogen containing promoters (NCPs), which is used in oxidation reaction of 5-hydroxymethylfurfural.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves