Merck
904082
Sigma-Aldrich
Acetone
greener alternative
BioRenewable, ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Dimethyl ketone, Propanone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
Beilstein:
635680
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.02
klasa czystości:
ACS reagent
Próba:
≥99.5%
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
ciśnienie pary:
184 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
ACS reagent
agency
suitable for EPA 1613
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
184 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
13.2 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
100%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is 100% biorenewable and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
This ACS grade Acetone is a drop-in replacement for any Acetone application. Made from 100% renewable carbon (verified through C14 ASTM D6866-16 testing) and produced in an environmentally friendly way that reduces the carbon footprint of production and reliance on fossil-fuels.
Because it is not from petroleum, it is free from many non-renewable contaminants, such as benzene, phthalates and other phenols, leading to higher quality product.
Zastosowanie
  • Used as a solvent and/or building block in organic syntheses, such as SN2 reactions and Jones oxidation
  • Mobile phase in Thin layer chromatography (TLC) and other analytical applications
This is a plant waste-derived acetone, that acts as a drop-in replacement for any acetone application with no change in procedure or equipment necessary.
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
Cechy i korzyści
  • Made from Renewable Resource
  • Replacement for Petroleum-based Acetone
  • Renewable Carbon Content - ≥99.9%
  • ASTM D6866 - Standard Test Methods for Determining the Biobased Content
produkt powiązany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.