Merck
400327
Sigma-Aldrich
Lithium isopropoxide solution
2.0 M in THF
Synonim(y):
Lithium 2-propanolate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
66.03
Beilstein:
3618614
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: lithium
stężenie
2.0 M in THF
bp
67 °C
gęstość
0.897 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
Klucz InChI
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)