Przejdź do
348937
Lithium isopropoxide
95%
Synonim(y):
Lithium 2-propanolate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
66.03
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3618614
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
95%
form
powder and chunks
reaction suitability
core: lithium
SMILES string
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChI key
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. USA Houston
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    Oxidized
    This product is supposed to be pale yellow / white and when we opened it in the glovebox it was red.
    Helpful?