398195
Lithium tert-butoxide solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
tert-Butoxylithium, Lithium 2-methylpropan-2-olate, Lithium t-butoxide, Lithium tert-butylate, Lithium salt of tert-Butyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
stężenie
1.0 M in THF
tw
67 °C
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.Li/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Klucz InChI
LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
It can be used:
- For the synthesis of lithium modified silica nano-particles for conductive gel electrolytes.
- As a catalyst for ring-opening polymerization of lactides.
- As a lithium precursor for the synthesis of LiV3O8 nanoparticles by flame spray pyrolysis.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Kilka monowarstw osadzania warstw atomowych (ALD) na powierzchniach i interfejsach do zastosowań energetycznych
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.