Merck
397172
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylpiperazine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D +6.8°, c = 1 in ethanol
mp
91-93 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
Klucz InChI
JOMNTHCQHJPVAZ-YFKPBYRVSA-N
Zastosowanie
Valuable synthon for quinoline antibacterials.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organic preparations and procedures international, 22, 761-761 (1990)