Merck
394807
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-N-[(R)-α-methylbenzyl]acetamide
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CONHCH(CH3)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D +137°, c = 1 in chloroform
mp
94-96 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H](NC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-7(8-5-3-2-4-6-8)14-9(15)10(11,12)13/h2-7H,1H3,(H,14,15)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
ZJFCMJDNHPXGBY-SSDOTTSWSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)