Merck
39447
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
≥97.0%
Synonim(y):
1-Methyl-3-benzylimidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13F6N2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0%
zanieczyszczenia
≤0.1% water
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.F6P/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;1-7(2,3,4,5)6/h2-8,10H,9H2,1H3;/q+1;-1
Klucz InChI
VVCQOUQQPZPIKL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.
Sfunkcjonalizowane kationy imidazoliowe z pochodnymi łańcuchami bocznymi tioeterowymi, mocznikowymi lub tiomocznikowymi działają jako ugrupowania wiążące metal, podczas gdy aniony PF6- zapewniają pożądaną niemieszalność z wodą.