Merck
393819
Sigma-Aldrich
4-Acetylphenoxyacetic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COC6H4OCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(OCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)8-2-4-9(5-3-8)14-6-10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 4-acetylofenoksyoctowy jest pochodną kwasu fenoksyoctowego. Został zsyntetyzowany przy użyciu para-acetylofenolu jako odczynnika wyjściowego.
Zastosowanie
Kwas 4-acetylofenoksyoctowy jest odpowiedni jako związek testowy w badaniu systemu transportu kwasu fenylooctowego (PATS) Pseudomonas putida U przez tlenowy katabolizm pochodnej kwasu fenylooctowego stosowanej jako jedyne źródło węgla.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Schleissner et al.
Journal of bacteriology, 176(24), 7667-7676 (1994-12-01)
The phenylacetic acid transport system (PATS) of Pseudomonas putida U was studied after this bacterium was cultured in a chemically defined medium containing phenylacetic acid (PA) as the sole carbon source. Kinetic measurement was carried out, in vivo, at 30
Photocyclization reactions. Part 1. Synthesis of dihydrobenzofuranols using photocyclization of 2-alkoxybenzaldehydes, 2'-alkoxyacetophenones, 2-formylphenoxyacetic acids and 2-acetylphenoxyacetic acids
Horaguchi T, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 28(5), 1261-1272 (1991)
Design of new potent hypolipidemic agents with the synergistic structural properties of α-asarone and fibrates.
Zuniga C, et al.
Drug Development Research, 64(1), 28-40 (2005)