Merck
393398
Sigma-Aldrich
Tetramethyl-d12 orthosilicate
99 atom % D
Synonim(y):
Tetramethoxy-d12-silane
About This Item
Wzór liniowy:
(OCD3)4Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.366 (lit.)
gęstość
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])O[Si](OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
Klucz InChI
LFQCEHFDDXELDD-MGKWXGLJSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.