Merck
391409
Sigma-Aldrich
5-Methoxybenzofurazan 3-oxide
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
115-117 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2no[n+]([O-])c2c1
InChI
1S/C7H6N2O3/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)9(10)12-8-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
XCWFKHHSXPIDHN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-tlenek 5-metoksybenzofurazanu jest pochodną benzofuroksanu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)