Merck
388998
Sigma-Aldrich
Trihexyl trimellitate
97%
Synonim(y):
Trihexyl 1,2,4-benzenetricarboxylate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3[CO2(CH2)5CH3]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
gęstość pary
16.2 (vs air)
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
tw
260-262 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−45.5 °C (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCCC)c(c1)C(=O)OCCCCCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)