Merck
388483
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methyl-4-nitropentanoate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC(CH3)2CH2CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
tw
79 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ester
nitro
ciąg SMILES
COC(=O)CCC(C)(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,8(10)11)5-4-6(9)12-3/h4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
MROVMGGCWUQHMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)