For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Fe+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5.F6P.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h2*1-5H;;/q;;-1;+1
Klucz InChI
JTRCXNUQIANBAN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?