Merck
388092
Sigma-Aldrich
Luperox® 101, 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane
technical grade, 90%
Synonim(y):
2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3COOC(CH3)2CH2-]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
liquid
skład
active oxygen content, >10 wt. %
t1/2
10 hr(108 °C)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
55-57 °C/7 mmHg (lit.)
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H34O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3
Klucz InChI
DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Initiates degradation of polypropylene, monomer scavenger in styrene polymerization. Free radical polymerization initiator.
Cechy i korzyści
Used to control melt index in polypropylene processing.
Informacje prawne
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)