Merck
549215
Sigma-Aldrich
2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne, blend
Synonim(y):
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-3-hexyne, blend
Wybierz wielkość
500 G
1350,00 zł
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
1350,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
skład
active oxygen content, ~5.2 wt. %
calcium carbonate and silica, ~45 wt. %
Poziom jakości
mp
88 °C (SADT) (lit.)
gęstość
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
Klucz InChI
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Free radical polymerization initiator.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1