Merck
386359
Sigma-Aldrich
Methyl diphenylacetate
99%
Wybierz wielkość
10 G
303,10 zł
303,10 zł
Cena katalogowa433,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
303,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2CHCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
303,10 zł
Cena katalogowa433,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
solid
mp
59-62 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenyl
ciąg SMILES
COC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-17-15(16)14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14H,1H3
Klucz InChI
AORIUCNKPVHMTN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)