Merck
381314
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-glucosamine
97%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-glucosamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.29
Beilstein:
3555040
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +64°, c = 1 in methanol
mp
194 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H21NO7/c1-11(2,3)19-10(17)12-6-8(15)7(14)5(4-13)18-9(6)16/h5-9,13-16H,4H2,1-3H3,(H,12,17)/t5-,6-,7-,8-,9?/m1/s1
Klucz InChI
CQWFSMWAGKKQJB-VARJHODCSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)