Merck
379476
Sigma-Aldrich
2,6-Dihydroxy-4-methyl-3-pyridinecarbonitrile
99%
Synonim(y):
2,6-Dihydroxy-3-cyano-4-methylpyridine, 3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-methylpyridine, 3-Cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
mp
315 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(O)nc(O)c1C#N
InChI
1S/C7H6N2O2/c1-4-2-6(10)9-7(11)5(4)3-8/h2H,1H3,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
YRGYYQCOWUULNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3