Merck
377325
Sigma-Aldrich
N-[Bis(methylthio)methylene]glycine methyl ester
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3S)2C=NCH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
współczynnik refrakcji
n20/D 1.547 (lit.)
gęstość
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)CN=C(SC)SC
InChI
1S/C6H11NO2S2/c1-9-5(8)4-7-6(10-2)11-3/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
XZAPFOKZCXRSDH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup