Przejdź do
155403
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate
98%
Synonim(y):
4-Nitrophenyl dichlorophosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
305,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4OP(O)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.98
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-289-2
Beilstein/REAXYS Number:
1468239
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
305,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
182-183 °C/13 mmHg (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2NO4P/c7-14(8,12)13-6-3-1-5(2-4-6)9(10)11/h1-4H
InChI key
NCPBESHYZRJICR-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate was used to phosphorylate the derivatized resin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
235237N4377N8130
description
98%
description
99%
description
liquid
description
esterase substrate
assay
98%
assay
99%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
powder or crystals
mp
44-45 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
75-77 °C (lit.)
bp
182-183 °C/13 mmHg (lit.)
bp
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
functional group
nitro
functional group
chloro
functional group
-
functional group
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)