Próba
99%
mp
69-71 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
Klucz InChI
VAHXXQJJZKBZDX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3