Kluczowe dokumenty
376477
4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
65%, technical grade
Synonim(y):
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, Disodium 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, H Acid disodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC10H4(OH)(SO3Na)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.27
Beilstein:
3863707
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
stężenie
65%
zanieczyszczenia
10-20% Na2SO4
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].Nc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?