Merck
374954
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monododecyl ether
97%
Synonim(y):
2-(2-Dodecyloxyethoxy)ethanol, C12E2, Dodecyldiglycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.44
Beilstein:
1765704
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
tw
168-169 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
165 °C (lit.)
gęstość
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCO