Merck
374288
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoyl chloride
95%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.01
Beilstein:
471606
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 374288, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.578 (lit.)
bp
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
mp
11-14 °C (lit.)
gęstość
1.365 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
chloro
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
Klucz InChI
RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek 4-chlorobenzoilu jest chlorkiem acylowym. Reaguje z 2-amino-2-seleno-5,5-dimetylo-1,3,2-dioksafosforynanem, dając odpowiednie N-acyloseleno-fosforoamidy.[1]
Zastosowanie
Chlorek 4-chlorobenzoilu może być stosowany w następujących badaniach:
  • Acylowanie benzenu przy użyciu różnych stałych katalizatorów kwasowych, takich jak kwas dodekatungowo-fosforowy (DTPA), glinka DTPA/K-10, K-10, Amberlite, Amberlyst-15, Indion-130, glinka Filtrol-24 i siarczanowany tlenek cyrkonu.[2]
  • Przygotowanie 1-(4-chlorobenzoilo)-2, 7-dimetoksynaftalenu.[3]
  • Przygotowanie 4-chlorobenzoilo-CoA w reakcji z CoA w buforze KHCO3.[4]
  • Otrzymywanie 1-aryloksyacetylo-4-(4-chlorobenzoilo)-semikarbazydów.[5]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Facile Method to 1, 4-Diacyl Semicarbazides: Syntheses of 1-Aryloxyacetyl-4-(4-Chlorobenzoyl)-Thiosemicarbazides and Semicarbazides.
Wang X, et al.
Synthetic Communications, 30(18), 3405-3411 (2000)
Ryosuke Mitsui et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 7), o1278-o1278 (2008-01-01)
In the title compound, C(19)H(15)ClO(3), the dihedral angle between the naphthalene ring system and the benzene ring is 72.06 (7)°. The 4-chloro-phenyl group and the carbonyl group are almost coplanar. An inter-molecular C-H⋯O hydrogen bond is formed between an H atom
Friedel-Crafts acylation using sulfated zirconia catalyst.
Yadav GD and Pujari AA.
Green Chemistry, 1(2), 69-74 (1999)
Grzegorz Cholewinski et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(19), 4095-4100 (2009-09-19)
2-Amino-2-seleno-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane reacts with acyl chlorides (4-chlorobenzoyl chloride or pivaloyl chloride) yielding the respective N-acyl selenophosphoramides. These derivatives do not isomerise to the related selenocarbonyl imides. X-ray study of N-(4-chlorobenzoyl)-2-amino-2-seleno-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane indicates that the selenium atom is placed in the equatorial position.
S D Copley et al.
Applied and environmental microbiology, 58(4), 1385-1387 (1992-04-01)
4-Chlorobenzoate degradation in cell extracts of Acinetobacter sp. strain 4-CB1 occurs by initial synthesis of 4-chlorobenzoyl coenzyme A (4-chlorobenzoyl CoA) from 4-chlorobenzoate, CoA, and ATP. 4-Chlorobenzoyl CoA is dehalogenated to 4-hydroxybenzoyl CoA. Following the dehalogenation reaction, 4-hydroxybenzoyl CoA is hydrolyzed