Merck
372323
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α−Methyl-1-naphthalenemethanol
99%
Synonim(y):
(S)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethanol
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7CH(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.22
Beilstein:
2045009
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −77°, c = 1 in methanol
mp
47-49 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@H](O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9,13H,1H3/t9-/m0/s1
Klucz InChI
CDRQOYRPWJULJN-VIFPVBQESA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ingo Bichlmaier et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high