Merck
372080
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-lithium, as complex with lithium iodide solution
0.5 M in diethyl ether, 99 atom % D
Wybierz wielkość
50 ML
963,00 zł
963,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
963,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CD3Li · LiI
Masa cząsteczkowa:
158.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
963,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
0.5 M in diethyl ether
gęstość
0.816 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li+].[I-].[2H]C([2H])([2H])[Li]
InChI
1S/CH3.HI.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1/i1D3;;;
Klucz InChI
LHJHNKBQWVOCIH-AGUGZIQGSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)