Merck
370487
Sigma-Aldrich
2,2′-Ethylidenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) fluorophosphite
technical grade
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H44FO2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
486.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
technical grade
mp
201-203 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1c2cc(cc(c2OP(F)Oc3c1cc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Zastosowanie
Antioxidant
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)