Merck
370444
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,3-indoledicarboxylate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
113-114 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1[nH]c2ccccc2c1C(=O)OC
InChI
1S/C12H11NO4/c1-16-11(14)9-7-5-3-4-6-8(7)13-10(9)12(15)17-2/h3-6,13H,1-2H3
Klucz InChI
JNRXSMOJWKDVHC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimethyl 2,3-indoledicarboxylate is an heterocyclic building block.
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Indole-indolone scaffolds
  • Chemiluminescent agents
  • Antihypertensive agents
  • Inhibitors of blood platelet aggregation and inotropic agents
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)