Merck
369330
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyltrimethylsilylamine
98%
Synonim(y):
N-(Trimethylsilyl)-tert-butylamine
Wybierz wielkość
25 G
628,00 zł
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
628,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiNHC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.32
Beilstein:
1734528
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
gęstość
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-7(2,3)8-9(4,5)6/h8H,1-6H3
Klucz InChI
GVHIREZHTRULPT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
N-tert-butylotrimetylosililoamina(Me3SiNH-t-Bu) reaguje z [Cp*Rh(H2O)3](OTf)2 w acetonie, dając hydroksylowy półkuban [Cp*3Rh3(μ-OH)3(μ3-OH)](OTf)3(t-BuNH3).[1]
Zastosowanie
N-tert-Butyltrimethylsilylamine may be used in the preparation of selenium and tellurium chalcogenides[2] and the facile synthesis of N-alkylaminomethylphosphonates.[3]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Won Seok Han et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (20)(20), 3360-3364 (2004-10-16)
Treatment of [Cp*Rh(H(2)O)(3)](OTf)(2) (1) with Me(3)SiNH-t-Bu in acetone gave a hydroxyl-capped half-cubane [Cp*(3)Rh(3)(mu-OH)(3)(mu(3)-OH)](OTf)(3)(t-BuNH(3)) (2). Slow diffusion of Me(3)SiN(3) in diethyl ether into compound in acetone produced an azido-capped half-cubane [Cp*(3)Rh(3)(mu-N(3))(3)(mu(3)-N(3))](OTf)(2) (3). On the other hand, treating 1 with Me(3)SiN(3) in
J. Solid State Inorg. Chem., 29, 759-759 (1992)
Synthetic Communications, 21, 201-201 (1991)