Przejdź do
646156
1-(4-Methoxybenzyl)piperazine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
298,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
298,50 zł
Cena katalogowa398,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
32-36 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-15-12-4-2-11(3-5-12)10-14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3
InChI key
MGLUVVBFISROAH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CBR02462TMT00477
description
97%
description
AldrichCPR
description
-
assay
97%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
solid
mp
32-36 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)