Merck
366684
Sigma-Aldrich
Dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(CO2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.23
Beilstein:
2213375
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
67-69 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-
Klucz InChI
LNGAGQAGYITKCW-ZKCHVHJHSA-N
Opis ogólny
Trans-cykloheksano-1,4-dikarboksylan dimetylu jest nienasyconym estrem. Opisano sterycznie uprzywilejowane konformacje cząsteczki trans-cykloheksano-1,4-dikarboksylanu dimetylu.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
RIS Models and Unperturbed Chain Properties of Polyesters Containing 1, 3-Cyclobutylene and 1, 4-Cyclohexylene Linkages.
Sulatha MS and Natarajan U.
Macromolecular Theory and Simulations, 12(1), 61-71 (2003)