Merck
366617
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) chloride
Synonim(y):
Vanadium tetrachloride
About This Item
Wzór liniowy:
VCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.75
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: vanadium
bp
154 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
rozpuszczalność
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
gęstość
1.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Cl[V](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.V/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
JTJFQBNJBPPZRI-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shuhan Wang et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(27), 5883-5891 (2020-06-17)
It remains a great challenge to integrate effective photothermal therapeutic materials with upconversion nanoparticles (UCNPs) into one structure with small size. Herein, a new and simple method was developed to combine the luminescent UCNPs with vanadium disulfide (VS2) heterogeneously growing