Merck
366439
Sigma-Aldrich
1,1′-Oxalyldiimidazole
technical grade
Synonim(y):
Oxalic acid diimidazolide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.16
Beilstein:
611833
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Carbonylations
mp
114-116 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
O=C(C(=O)n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C8H6N4O2/c13-7(11-3-1-9-5-11)8(14)12-4-2-10-6-12/h1-6H
Klucz InChI
ONRNRVLJHFFBJG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains imidazole
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.